Learn More
Nadel aus Chrom-Nickel-Edelstahl
Die hohe Qualität dieser Nadeln gewährleistet eine sichere Anwendung von Medikamenten. Henke Sass Wolf Hsw™ Nadeln aus Edelstahl (Chromnickelstahl) wurden für eine optimierte Handhabung entwickelt, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.
Marke:  Henke Sass Wolf Hsw HSW6S060X2500
Artikelnummer. 10130291
  • 6.54 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Auszugskräfte der Kanülen-Ansatz-Verbindung
  • Innovative Anti-Coring-Behandlung von Nadelröhrchen
  • Gleichbleibend niedrige Durchdringungslast von Nadel und Haut
  • Präzisions-Lanzettenspitze nach ISO 7864 mit exakter, glatter Abschrägung
  • Dünne Wand oder normale Wand
  • Durchmesserbereich von 0.3 mm (30 G) bis 2.1 mm (14 G)
  • Längenbereich von 6 bis 120 mm
  • Kurzer oder langer Schrägschnitt
  • Nadelröhrchen: Edelstahl gemäß ISO 9626
  • Ansatz: aus Polypropylen gemäß ISO 7864 und ISO 6009 (Farbcodierung)
  • Schutzkappe: Polypropylen nach ISO 7864
  • Verbesserte Handhabung von Kanülen während des Prozesses, um Grate und Haken zu vermeiden
  • Optimierte Verpackung zur Gewährleistung der Integrität der Verpackung
  • Transparenterer Kolben
Name des Produkts
Nadel aus Chrom-Nickel-Edelstahl > Länge/Durchmesser der Nadel: 25 mm/0.6 mm