Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Weiße, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Dank AIRFLEX™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7141
31.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12540147
  • 55.10 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
  • Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
38 cm
24 cm
Hoch
38 x 24 cm
Mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen.
1-lagig
12.48 Zoll
11.81 in
Papier
Weiß
Große Zuführrolle
1 Rolle
Unsteril
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Format: Große Zuführrolle