Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Weiße, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Dank AIRFLEX™
55.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Wischtuchrolle |
---|---|
Länge (metrisch) | 38 cm |
Breite (metrisch) | 24 cm |
Extinktion | Hoch |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Format | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12540147
|
Kimberly-Clark™
7141 |
Große Zuführrolle | 1 Rolle |
55.10 €
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischtuchrolle | |
24 cm | |
Weiß | |
Mittelschwere Reinigungsaufgaben wie das Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie das Reinigen von Werkzeugen. | |
Unsteril |
38 cm | |
Hoch | |
38 x 24 cm | |
1-lagig |