Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen
Hervorragende Durchlässigkeit und sichere Montage dank Versiegelungslippe. Ideal geeignet für Rührkulturen.
Marke: Hirschmann™ 8905755
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
40-55mm, Stücke | |
28mm | |
Rosa | |
Stopfen |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
10/Packung | |
Silikon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen > Außendurchmesser: 40 bis 55 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur