Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed
WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed ideal for light duty hygiene wiping, like cleaning food preparation and service surfaces.
Marke: Kimberly-Clark™ 6223
39.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigungstücher für Trockenreinigung, ausgelegt für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen im Bereich Lebensmittelzubereitung und Verpflegung
- Ausgelegt für Verwendung mit dem WypAll™
Spezifikation
Wischpapier | |
38 cm | |
18.3 cm | |
4,308 kg (Karton mit Nettogewicht) | |
Blau | |
30 x 18,3 cm | |
Kompatibel mit dem WypAlltrade; Reachtrade; Wischpapierspender (6221) mit roter Dosierdüse | |
Unsteril |
15 in. | |
7.2 in. | |
Papier | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Ja | |
Service and Retail | |
1-ply | |
FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ Food and Hygiene Wiping Paper L10 Centerfeed > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur