Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen
Hergestellt aus Pyrex™ und an einem Ende versiegelt. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Kapillarröhrchen aus Pyrex™ bieten eine kostengünstige Lösung für die NMR-Messung kleiner Volumina.
Marke: Bel-Art™ 66000-0070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus ASTM Glas des Typs 1 Klasse A
- Getestet im 400 MHz-Feld
Spezifikation
203 mm | |
Kapillarröhrchen | |
1,3 mm | |
8 in. | |
WG-1364-1.7-203M |
Pyrex™ Glas | |
1,7 mm | |
400 MHz | |
5 Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur