Learn More
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Supplement
GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundlicher Zusatz, der die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Zellviabilität und das Zellwachstum verbessert.
47.83 € - 374.00 €
Spezifikation
Zelltyp | Säugetierzellen |
---|---|
Culture Type | Säugetierzellkultur |
Form | Flüssigkeit |
Produkttyp | William's E Medium |
Ohne Additive | Keine HEPES |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11514466
|
Gibco™
32551087 |
10 x 500 ml |
374.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10043282
|
Gibco™
32551020 |
500 ml |
47.83 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Entwickelt von Williams und Gunn als reduziertes Serum-ergänztes Medium für langfristige Zellkulturen von Leberepithelzellen adulter Ratten.
- Gibco™ William's E Medium kann zudem für das Wachstum von Leberzellen verschiedener Spezies, wie z. B. humanen HepaRG™ Zellen ,verwendet werden.
- Das Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
- GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: GlutaMAX™, Phenolrot
- Ohne: HEPES
Verwendung von Willam's E Medium
- Das Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 5 bis 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- William's E Medium verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,2 g/l).
- Es erfordert eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Spezifikation
Säugetierzellen | |
Flüssigkeit | |
Keine HEPES |
Säugetierzellkultur | |
William's E Medium |