Learn More
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Supplement
GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundlicher Zusatz, der die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Zellviabilität und das Zellwachstum verbessert.
Marke: Gibco™ 32551020
46.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
- Entwickelt von Williams und Gunn als reduziertes Serum-ergänztes Medium für langfristige Zellkulturen von Leberepithelzellen adulter Ratten.
- Gibco™ William's E Medium kann zudem für das Wachstum von Hepatozyten verschiedener Spezies, wie z. B. humanen HepaRG™ Zellen, verwendet werden.
- Das Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
- GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert
Wurde folgendermaßen modifiziert
- Mit: GlutaMAX™, Phenolrot
- Ohne: HEPES
Verwendung von William's E Medium
- Das Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 5 bis 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- William's E Medium verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l).
- Es erfordert eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Säugetierzellkultur | |
William's E Medium | |
Keine HEPES | |
GlutaMAX™ | |
Raumtemperatur |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
GlutaMAX | |
Nachhaltige Verpackung | |
500 ml |