Learn More
Gibco™ William's E Medium, GlutaMAX™ Supplement
GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundlicher Zusatz, der die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Zellviabilität und das Zellwachstum verbessert.
Marke: Gibco™ 32551087
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Entwickelt von Williams und Gunn als reduziertes Serum-ergänztes Medium für langfristige Zellkulturen von Leberepithelzellen adulter Ratten.
- Gibco™ William's E Medium kann zudem für das Wachstum von Hepatozyten verschiedener Spezies, wie z. B. humanen HepaRG™ Zellen, verwendet werden.
- Das Medium enthält einzigartige Inhaltsstoffe wie Zink, Eisen, Mangan, nicht-essentielle Aminosäuren, das Reduktionsmittel Glutathion und das Lipid Methyllinoleat.
- GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert
Wurde folgendermaßen modifiziert
- Mit: GlutaMAX™, Phenolrot
- Ohne: HEPES
Verwendung von William's E Medium
- Das Medium enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 5 bis 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- William's E Medium verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (2,2 g/l).
- Es erfordert eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Spezifikation
ISO 13485 standard | |
William's E Medium,10 x500 ml, flüssig, mit Phenolrot, Glutamax™,12 Monate Haltbarkeit, bei28° C lagern, Für Säugetierzellkulturen | |
Säugetierzellkultur | |
William's E Medium | |
Keine HEPES | |
10 x 500 ml |
2°bis 8 °C | |
Säugetierzellen | |
Flüssigkeit | |
Phenolrot | |
Säugetierzellkultur |