Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Saugfähige Faltwischtücher
Reißfest, fusselarm und ideal für die Arbeit mit Chemikalien. Ausgelegt auf Arbeiten unter Verwendung von Lösemitteln, Druckfarben, Farben und Lacken. Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel für den sofortigen Zugriff auf hygienisch verpackte Tücher.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7505
270.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12885213
  • 575.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimal für die Patientenpflege geeignert, das sie besonders weich sind.
  • Ideal für die Waschung und Trocknung von Patienten als Alternative zu Waschhandschuh und Hadntuch
  • Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel
  • Kombinierbar mit dem WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähiges Handtuch
380 mm
35.1 cm
Weiß
Folded
1000 Packungen
Unsteril
15 in.
13.77 in
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
380 x 320 mm
Für Wischanwendungen, bei denen fusselfreie Tücher oder die Verwendung von Chemikalien erforderlich sind
1-lagig
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Saugfähige Faltwischtücher > Größe (L x B):380 x 320mm