Learn More
Thermo Scientific™ Weiße Einweg-Schüttler-/Inkubationstabletts
Unterstützen Sie das Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Blutkultursystem beim Schütteln und Inkubieren mit diesen Einweg-Schüttler/Inkubationstabletts.
Marke:  Thermo Scientific™ BC0104A
57.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13216209
  • 58.85 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützen Sie das Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Blutkultursystem beim Schütteln und Inkubieren mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Einwegschüttler/Inkubatortabletts. Das Signal-Blutkultursystem ist ein einzigartiges manuelles Einflaschen-Mediensystem, das für den Nachweis von aeroben, anaeroben und mikroaerophilen Organismen entwickelt wurde.
Das Signal-Blutkultursystem (BC0100M) wird komplett mit Blutkulturflaschen mit Blutkulturmedium, Wachstumsanzeigegeräten und Inkubatortabletts geliefert. Inkubatortabletts sind bei Bedarf separat erhältlich:
Ein einzelner weißer Einwegschüttler/ein Inkubatortablett kann bis zu 10 Flaschen aufnehmen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Schüttler-/Inkubationstabletts
5/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6162002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberBC0104A
Chargennummer6155145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberBC0104A
Chargennummer6107582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog NumberBC0104A
Chargennummer3793390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2024 Catalog NumberBC0104A
Chargennummer3618221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberBC0104A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Weiße Einweg-Schüttler-/Inkubationstabletts >