Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Matten (alkoholbeständig), quadratisch
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Marke: Thermo Scientific™ 60180-M121
89.23 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific WebSeal-Matten (alkoholbeständig) , quadratisch, Menge:50, transparent, EVA
Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
- Lösungsmittelbeständig mit hervorragender chemischer Kompatibilität
- Autoklavierbar mit Trockenhitze und Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen bis -80 °C
- Die Stellfläche ermöglicht ein sicheres Stapeln der Mikrotiterplatten ohne Störung des Roboterarms
- Die vorgeschlitzte Version bietet vereinfachtes Durchstechen und geringere Vakuumbildung
Spezifikation
klar | |
Silikon | |
96 | |
8 mm | |
Nein | |
Keine | |
-80 °C | |
96-Well-Platte |
Nein | |
Unsteril | |
5 Mats | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Webseal | |
Yes | |
Quadratisch |