Learn More
Azpack™ Dichtungsmasse für Azpack™ Silikongummi
Erstellen Sie flexible Verbindungen zwischen Glaskomponenten. Das Azpack™ Dichtungsmittel ist zwischen –60 und +300 °C flexibel und eignet sich für viele Dichtungsanwendungen.
Marke: Azpack™ 12358049
Beschreibung
- 75 ml-Röhrchen
- Selbstnivellierend
- Funktioniert bei hohen Temperaturen
- Flexibel zwischen –60 und 300 °C
- Beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien.
- Bietet eine gute elektrische Isolierung
Spezifikation
Klebedichtung | |
Weiß | |
75 ml-Röhrchen | |
-60°bis +300 °C |
FDA | |
Silikonkautschuk | |
Je 1 |