Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marke:  DWK Life Sciences™ WUBB5MLA-T-EP
99.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18245435
  • 133.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,51 in.
13 mm
20 mm
Nein
5 mL
0,17 oz.
Bördelverschluss
100 Fläschchen/Packung
Serumfläschchen
0,79 in.
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Unsteril
1,57 in.
Autoklavierbar
40 mm
USP-Typ I
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial > Serum Vials; Color: Amber; Volume (Metric): 5 mL; Quantity: 100 Vials/Pk.