Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Marke:  DWK Life Sciences 223687
139.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10101952
  • 158.00 € / 120 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
  • Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
  • Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
  • Widersteht extremen Temperaturschwankungen
  • Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
  • Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
  • In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,51 in.
Durchsichtig
Borosilikatglas
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung
Wheaton™
Autoklavierbar
58 mm
Serumfläschchen
13 mm
30.5 mm
20.0 ml
5 dr.
20 mL
Bördelverschluss
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Serumfläschchen > Durchsichtig; 20 ml