Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Cap
Kann verwendet werden mit: Nalgene Ballonflasche 2630 und 2261
Marke: Thermo Scientific™ 2689-2075
Beschreibung
Sanitäranschlüsse für einfache Befüllung und Dispensierung. Thermo Scientific™ Nalgene™ Endkappen aus Polycarbonat oder Polypropylen zur Bereitstellung von Zu-/Abläufen. Die Kappen können auch sicher auf einem 3 Zoll-Sanitärflansch für Anwendungen mit Nalgene™ Ballonflaschen mit Sanitärflansch befestigt werden.
- Autoklavierbar
- Kompatibel mit Nalgene Sanitärballonflaschen (Bestell-Nr. 2630 und 2261)
Spezifikation
Zwei Sanitär-Anschlüsse mit 0.75 in. (19 mm), Polypropylen | |
19 mm | |
Polypropylen | |
Je 1 |
0.75 Zoll | |
Nalgene Sanitär-Ballonflaschen | |
4/Cs. | |
Endkappe |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1348339 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2022 | 2689-2075 |
1191780 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 2689-2075 |
1076987-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 2689-2075 |
1055675-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 2689-2075 |
1052039-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 2689-2075 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.