Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Marke: DWK Life Sciences 223684
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
- Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
- Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
- Widersteht extremen Temperaturschwankungen
- Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
- Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
- In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
Spezifikation
0.27 in. | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung | |
Autoklavierbar | |
38 mm |
7 mm | |
17 mm | |
3.0 ml | |
0.8 dr. | |
Bördelverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |