Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Gold-Band™ Ampullen
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
Marke: DWK Life Sciences™ 176779
82.92 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllt die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse A.
Spezifikation
5mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,65cm | |
8,4cm | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
0.64 Zoll | |
3,3 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen