Learn More
Corning™ Sealing Tape, Breathable, Sterile (VE=500Stck.)
Geeignet für 96- und 384-Well-Mikrotiterplatte, Polypropylenblöcke
Marke:  Corning™ 3345
586.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10173582
  • 702.67 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Zertifiziert DNase- und RNase-frei
  • 100/Packung verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
50/Packung
Ja
500/Karton
Atmungsaktives Dichtungsband
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Sealing Tape, Breathable, Sterile (VE=500Stck.) > 100/Packung