Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung.
146.00 € - 523.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10122531
|
DWK Life Sciences
224981 |
2 ml | 12 mm | 38 mm | Gummi 14B |
245.00 €
288 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10514481
|
DWK Life Sciences
224982 |
4 ml | 15 mm | 48 mm | Gummi 14B |
146.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10612332
|
DWK Life Sciences
224984 |
8 ml | 17 mm | 63 mm | Gummi 14B |
321.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11758779
|
DWK Life Sciences
W224681 |
2 ml | 12 mm | 38 mm | PTFE/14B-Gummi |
523.00 €
288 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10336662
|
DWK Life Sciences
W224682 |
4.0 ml | 15 mm | 48 mm | PTFE/14B-Gummi |
296.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10633703
|
DWK Life Sciences
W224684 |
8.0 ml | 17 mm | 63 mm | PTFE/14B-Gummi |
301.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10256074
|
DWK Life Sciences
W224820 |
20.0 ml | 28 mm | 60 mm | Gummi 14B |
149.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10318294
|
DWK Life Sciences
W224840 |
40.0 ml | 28 mm | 98 mm | Gummi 14B |
166.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10603703
|
DWK Life Sciences
W224605 |
40 ml | 28 mm | 98 mm | PTFE/14B-Gummi |
270.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10599502
|
DWK Life Sciences
W224604 |
20.0 ml | 28 mm | 60 mm | PTFE/14B-Gummi |
403.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei
Lab File mit partitionierten Tabletts sind eine einfache Methode, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren.
- Bieten eine Vielzahl an Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen
- Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Aus Borosilikatglas hergestellte Braunglasfläschchen zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Solides Oberteil, schwarze Phenolkappen
- Mit 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-/14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
USP-Typ I |