Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung.
Marke:  DWK Life Sciences W224604
219.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10599502
  • 403.00 € / 72 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei
Lab File mit partitionierten Tabletts sind eine einfache Methode, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren.
  • Bieten eine Vielzahl an Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen
  • Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
  • Aus Borosilikatglas hergestellte Braunglasfläschchen zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten
Kappen und Kappeneinlagen
  • Solides Oberteil, schwarze Phenolkappen
  • Mit 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für wässrige Proben
  • Mit PTFE-/14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi
28 mm
20.0 ml
Schraube
Wheaton™
Phenolharz
Schraubverschluss
USP-Typ I
M-T File™ und Fläschchengestell
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen.
5 dr.
20 mL
Autoklavierbar
60 mm
Fläschchen