Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung.
Marke: DWK Life Sciences 224981
222.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei
Lab File mit partitionierten Tabletts sind eine einfache Methode, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren.
- Bieten eine Vielzahl an Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen
- Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Aus Borosilikatglas hergestellte Braunglasfläschchen zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Solides Oberteil, schwarze Phenolkappen
- Mit 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-/14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.
Spezifikation
Gummi 14B | |
12 mm | |
2 ml | |
Schraube | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen. | |
0.5 dr. | |
Autoklavierbar | |
38 mm | |
M-T File™ und Fläschchengestell |