Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Kostengünstig durch separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in Klarglas oder in Braunglas lieferbar.
Marke:  DWK Life Sciences 224744
271.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11728929
  • 286.00 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
  • Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
  • Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
  • Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
  • Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
  • Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
  • Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi
17 mm
8 ml
2 dr.
Autoklavierbar
63 mm
GPI 13-425
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
Schraubverschluss
ASTM Typ I, USP Typ I, Klasse A
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage > Transparent; Kappe:13-425; 8 ml