Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Kostengünstig durch separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in Klarglas oder in Braunglas lieferbar.
204.00 € - 545.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/14B-Gummi |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Gewindetyp | Schraube |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10550372
|
DWK Life Sciences
224746 |
16 ml | 21 mm | Durchsichtig |
314.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10343083
|
DWK Life Sciences
224742 |
4 ml | 15 mm | Durchsichtig |
545.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13401459
|
DWK Life Sciences
224748 |
24 ml | 23 mm | Durchsichtig |
350.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10006621
|
DWK Life Sciences
224754 |
8.0 ml | 17 mm | Bernsteinfarben |
314.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12422741
|
DWK Life Sciences
224750 |
1.8 ml | 12 mm | Bernsteinfarben |
257.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10696833
|
DWK Life Sciences
224751 |
2.0 ml | 12 mm | Bernsteinfarben |
250.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11511185
|
DWK Life Sciences
224745 |
12 ml | 19 mm | Durchsichtig |
310.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11728929
|
DWK Life Sciences
224744 |
8 ml | 17 mm | Durchsichtig |
273.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10781323
|
DWK Life Sciences
224752 |
4.0 ml | 15 mm | Bernsteinfarben |
337.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10698052
|
DWK Life Sciences
224740 |
1.8 ml | 12 mm | Durchsichtig |
204.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11768929
|
DWK Life Sciences
224741 |
2 ml | 12 mm | Durchsichtig |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
- Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
- Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
- Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
- Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
- Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
- Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
USP Typ I, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Phenolharz | |
Schraubverschluss |