Learn More
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
301.00 € - 525.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Dounce-Gewebeschleifer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Länge (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11511305
|
DWK Life Sciences
357544 |
0,5 oz., 15 ml | 8.26 in. | 3.7 in. | 0.86 Zoll |
391.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11501305
|
DWK Life Sciences
357542 |
0,23 oz., 7 ml | 6,8 in. | 3.22 Zoll | 0,51 in. |
368.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11591295
|
DWK Life Sciences
357538 |
1 ml (0.03 oz.) | 4.92 Zoll | 1.8 Zoll | 0.43 Zoll |
328.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11521305
|
DWK Life Sciences
357546 |
40 ml (1.35 oz.) | 11,2 in. | 5.5 in. | 1.25 Zoll |
525.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10374171
|
DWK Life Sciences
357544 |
0,5 oz., 15 ml | 8.26 in. | 3.7 in. | 0.86 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10161291
|
DWK Life Sciences
357546 |
40 ml (1.35 oz.) | 11,2 in. | 5.5 in. | 1.25 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
- Die Probe bedeckt das kugelförmige Ende des Stößels, sodass eine Erwärmung durch Reduzierung der Reibung gegen den Mörser verhindert wird
- Der Mörser verfügt über ein großes Reservoir und einen Schüttrand
- Wird mit einem “lockeren” und einem “stramm sitzenden” Stößel geliefert
- Die Komponenten bestehen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Bestellinformation
- Geschlossene Stößelhöhe: 0.0020 ±0.001 in. (0.05 ±0.025 mm)
- Offene Stößelhöhe: 0.114 ±0.001 in. (0.114 ±0.025 mm)
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Dounce-Gewebeschleifer | |
Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen |