Learn More
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
Marke: DWK Life Sciences 357546
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.29600kg
Beschreibung
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
- Die Probe bedeckt das kugelförmige Ende des Stößels, sodass eine Erwärmung durch Reduzierung der Reibung gegen den Mörser verhindert wird
- Der Mörser verfügt über ein großes Reservoir und einen Schüttrand
- Wird mit einem “lockeren” und einem “stramm sitzenden” Stößel geliefert
- Die Komponenten bestehen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Bestellinformation
- Geschlossene Stößelhöhe: 0.0020 ±0.001 in. (0.05 ±0.025 mm)
- Offene Stößelhöhe: 0.114 ±0.001 in. (0.114 ±0.025 mm)
Spezifikation
1.35 oz. | |
Borosilikatglas | |
Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen | |
285 mm | |
140 mm | |
32 mm |
40 ml | |
Dounce-Gewebeschleifer | |
11,2 in. | |
5.5 in. | |
1.25 Zoll | |
40 ml (1.35 oz.) |