Learn More
DWK Life Sciences Dounce-Gewebeschleifer
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
Marke: DWK Life Sciences 357542
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
Optimal für Enzymstudien. Wheaton™ Dounce-Gewebeschleifer wurden für die Rückhaltung eines hohen Anteils an Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen konzipiert.
- Die Probe bedeckt das kugelförmige Ende des Stößels, sodass eine Erwärmung durch Reduzierung der Reibung gegen den Mörser verhindert wird
- Der Mörser verfügt über ein großes Reservoir und einen Schüttrand
- Wird mit einem “lockeren” und einem “stramm sitzenden” Stößel geliefert
- Die Komponenten bestehen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Bestellinformation
- Geschlossene Stößelhöhe: 0.0020 ±0.001 in (0.05 ±0.025 mm)
- Offene Stößelhöhe: 0.114 ±0.001 in (0.114 ±0.025 mm)
Spezifikation
0.23 oz. | |
Borosilikatglas | |
Für die Retention eines hohen Anteils von Zellkernen, Mitochondrien und Proteinen in Weichgeweben oder Zellsuspensionen | |
175 mm | |
82 mm | |
13 mm |
7 ml | |
Dounce Gewebeschleifer | |
6,8 in. | |
3.22 Zoll | |
0,51 in. | |
0,23 oz., 7 ml |