Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Sichere und chemisch inerte Aufbewahrungsmöglichkeit. Wheaton™ Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
81.80 € - 231.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Styrol-Butadien-Gummi |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Phenolharz |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12415081
|
DWK Life Sciences
W239298 |
20-400 |
81.80 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10423332
|
DWK Life Sciences
240215 |
18-400 |
231.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12435951
|
DWK Life Sciences
W239300 |
24-400 |
103.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10130721
|
DWK Life Sciences
240209 |
15-425 |
173.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sichere und chemisch inerte Lagerung.Die schwarzen Phenolic Solid Top Schraubverschlüsse von Wheaton™ werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Dichtungseinlagen aus 14B-Gummi haben eine ungiftige weiße Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi und sind Ideal für Zellkulturarbeiten
- Mit Aluminiumfolie beschichteter Zellstoffkarton, der sich für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln eignet
- Verwenden Sie mit LDPE gefütterte Kappen mit destilliertem Wasser, analytischen Standards und Reagenzien
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |
Styrol-Butadien-Gummi | |
Phenolharz | |
Ideal für Zellkulturarbeiten |