Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Sichere und chemisch inerte Aufbewahrungsmöglichkeit. Wheaton™ Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences W239300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sichere und chemisch inerte Lagerung.Die schwarzen Phenolic Solid Top Schraubverschlüsse von Wheaton™ werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Dichtungseinlagen aus 14B-Gummi haben eine ungiftige weiße Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi und sind Ideal für Zellkulturarbeiten
- Mit Aluminiumfolie beschichteter Zellstoffkarton, der sich für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln eignet
- Verwenden Sie mit LDPE gefütterte Kappen mit destilliertem Wasser, analytischen Standards und Reagenzien
Spezifikation
24-400 | |
Schraubverschluss | |
Phenolisch | |
Ideal für Zellkulturarbeiten |
Styrol-Butadien-Gummi | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |