Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Sichere und chemisch inerte Aufbewahrungsmöglichkeit. Wheaton™ Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences W239298
77.71 EUR gültig bis 2024-08-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21715" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26800kg
Beschreibung
Sichere und chemisch inerte Lagerung.Die schwarzen Phenolic Solid Top Schraubverschlüsse von Wheaton™ werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Dichtungseinlagen aus 14B-Gummi haben eine ungiftige weiße Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi und sind Ideal für Zellkulturarbeiten
- Mit Aluminiumfolie beschichteter Zellstoffkarton, der sich für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln eignet
- Verwenden Sie mit LDPE gefütterte Kappen mit destilliertem Wasser, analytischen Standards und Reagenzien
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Styrol-Butadien-Gummi | |
Phenolharz | |
Ideal für Zellkulturarbeiten |
20-400 | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |