Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000-ml-Filterkolben mit 40/35-Anschluss
Für allgemeine Filtration empfohlen
222.00 € - 308.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 90mm-Filtrationseinheit |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Porengröße | 40 bis 60 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen |
Anzahl pro Karton | 1 Karton |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11794329
|
DWK Life Sciences
635525 |
1000 mL |
222.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12427131
|
DWK Life Sciences
635527 |
1 l |
308.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, 1 Liter-Filterflasche
Spezifikation
90mm-Filtrationseinheit | |
40 bis 60 μm | |
1 Karton |
Borosilikatglas | |
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen |