Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000-ml-Filterkolben mit 40/35-Anschluss
Für allgemeine Filtration empfohlen
Marke: DWK Life Sciences 635525
203.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69300kg
Beschreibung
- Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, 1 Liter-Filterflasche
Spezifikation
0,25-Zoll-Schlauch | |
Borosilikatglas | |
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen | |
Filtrierflasche |
90mm-Filtrationseinheit | |
40 bis 60 μm | |
1 Karton | |
1000 mL |