Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000-ml-Filterkolben mit 40/35-Anschluss
Für allgemeine Filtration empfohlen
Marke:  DWK Life Sciences 635527
292.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12427131
  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium, 1 Liter-Filterflasche
Spezifikation
Spezifikation
90 mm-Filtrationseinheit
40 bis 60 μm
1 Karton
1 l
Borosilikatglas
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen
Sicherheitsbeschichteter Filterkolben