Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quarzfilterpapier, Scheiben
Für die Schwermetallanalyse von Partikeln und Luftqualitätüberwachung
301.00 € - 1050.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 19 s/100 ml/Zoll2 |
---|---|
Flächengewicht | 85 g/m2 |
Format | Scheibe |
Material | Silika |
Güte | Gütegrad QM/C |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16493529
|
Cytiva
1855-037 |
37 mm |
301.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17662165
|
Cytiva
1855-045 |
45 mm |
329.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16403539
|
Cytiva
1855-047 |
47 mm |
343.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17672165
|
Cytiva
1855-050 |
50 mm |
377.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16521620
|
Cytiva
1855-082 |
82 mm |
483.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16413539
|
Cytiva
1855-090 |
90 mm |
640.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16531620
|
Cytiva
1855-110 |
110 mm |
690.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16423539
|
Cytiva
1855-150 |
150 mm |
1050.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 100 % Quarz Mikrofaserfilterpapier, Klasse QM-C
- Berücksichtigt das Problem der Schwermetallanalyse in PM2,5/PM10
- Ermöglicht Kunden die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
- Verfügt über wenige Spurenmetalle und hohe Temperaturbeständigkeit
- Frei von Bindemitteln oder organischen Chemikalien
- Vorgefeuerte Filter eliminieren den Brennschritt und sparen Zeit bei der Vorbereitung
- Luftrückhalteeffizienz ≥99,95 % bei 0,3 μm DOP
- Temperaturbeständigkeit bis 1.200 °C.
- Chargenspezifische Metallberichte sind auf der Website des Lieferanten verfügbar
- Zertifiziert gemäß den europäischen und US-amerikanischen EPA-Standards für Schwermetallanalyse in luftpartikelförmigen Stoffen
Spezifikation
19 s/100 ml/Zoll2 | |
Scheibe | |
Gütegrad QM/C | |
475 μm |
85 g/m2 | |
Silika | |
1200 °C | |
Quartzfilterpapier |