Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quarzfilterpapier, Scheiben
Für die Schwermetallanalyse von Partikeln und Luftqualitätüberwachung
Marke:  Cytiva 1855-045
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17662165
  • 329.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % Quarz Mikrofaserfilterpapier, Klasse QM-C
  • Berücksichtigt das Problem der Schwermetallanalyse in PM2,5/PM10
  • Ermöglicht Kunden die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
  • Verfügt über wenige Spurenmetalle und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Frei von Bindemitteln oder organischen Chemikalien
  • Vorgefeuerte Filter eliminieren den Brennschritt und sparen Zeit bei der Vorbereitung
  • Luftrückhalteeffizienz ≥99,95 % bei 0,3 μm DOP
  • Temperaturbeständigkeit bis 1.200 °C.
  • Chargenspezifische Metallberichte sind auf der Website des Lieferanten verfügbar
  • Zertifiziert gemäß den europäischen und US-amerikanischen EPA-Standards für Schwermetallanalyse in luftpartikelförmigen Stoffen
Spezifikation
Spezifikation
19 s/100 ml/Zoll2
Vorgefeuert, bindemittelfrei
Silika
Gütegrad QM/C
1200 °C
Quartzfilterpapier
85 g/m2
Scheibe
Partikel- (PM2,5/PM10/TSP) Probenahme und -Analyse in Umgebungsluft, sauren Gasen, Stapeln, Rauchabzügen und Aerosolen
100
475 μm
45 mm