Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quarzfilterpapier, Scheiben
Für die Schwermetallanalyse von Partikeln und Luftqualitätüberwachung
Marke: Cytiva 1855-110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- 100 % Quarz Mikrofaserfilterpapier, Klasse QM-C
- Löst das Problem der Schwermetallanalyse in PM2,5/PM10 ein
- Ermöglicht Kunden die Erstellung qualitativ hochwertiger Daten
- Verfügt über wenige Spurenmetalle und hohe Temperaturbeständigkeit
- Frei von Bindemitteln oder organischen Chemikalien
- Vorgefeuerte Filter eliminieren den Brennschritt und sparen Zeit bei der Vorbereitung
- Luftrückhalteeffizienz ≥99,95 % bei 0,3 μm DOP
- Temperaturbeständigkeit bis 1200 °C.
- Chargenspezifische Metallberichte sind auf der Website des Lieferanten verfügbar
- Zertifiziert gemäß den europäischen und US-amerikanischen EPA-Standards für Schwermetallanalyse in luftpartikelförmigen Stoffen
Spezifikation
19 s/100 ml/in2 | |
Vorgefeuert, bindemittelfrei | |
Silika | |
Gütegrad QM/C | |
1200 °C | |
Quartzfilterpapier |
85 g/m2 | |
Scheibe | |
Partikel- (PM2,5/PM10/TSP) Probenahme und -Analyse in Umgebungsluft, sauren Gasen, Stapeln, Rauchabzügen und Aerosolen | |
100/Packung | |
475 μm | |
110 mm |