Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Steril
Zur Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen. Whatman™ Puradisc 25 mm-Spritzenfilter sind mit einem Gehäuse aus Polypropylen mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss und männlichem Luer-Anschluss ausgestattet.
131.00 € - 2745.00 €
Spezifikation
Material | PES |
---|---|
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration wässriger Lösungen |
Totvolumen (nach Luftspülung) | <0,1 ml |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334664
|
Cytiva
6780-2502 |
0,2 μm |
132.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11354664
|
Cytiva
6780-2510 |
1,0 μm |
131.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363305
|
Cytiva
6794-2512 |
0,2 μm |
2745.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363315
|
Cytiva
6794-2514 |
0,45 μm |
2745.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11344664
|
Cytiva
6780-2504 |
0,45 μm |
131.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus pigmentfreiem Polypropylen
- Membran aus Polyethersulfon (PES) zum Filtern von wässrigen Lösungen.
- Geringe Proteinbindung
- Geringes Rückhaltevolumen
Spezifikation
PES | |
4,2 cm2 | |
<0,1 ml | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Bis zu 100 ml |
Steril | |
Für die Filtration wässriger Lösungen | |
Pigmentfreies Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
25 mm |