Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Steril
Zur Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen. Whatman™ Puradisc 25 mm-Spritzenfilter sind mit einem Gehäuse aus Polypropylen mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss und männlichem Luer-Anschluss ausgestattet.
Marke: Cytiva 6794-2512
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus pigmentfreiem Polypropylen
- Membran aus Polyethersulfon (PES) zum Filtern von wässrigen Lösungen.
- Geringe Proteinbindung
- Geringes Rückhaltevolumen
Spezifikation
PES | |
Steril | |
Für die Filtration wässriger Lösungen | |
Pigmentfreies Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000/Packung | |
Bis zu 100 ml |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
<0,1 ml | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |