Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Steril
Zur Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen. Whatman™ Puradisc 25 mm-Spritzenfilter sind mit einem Gehäuse aus Polypropylen mit weiblichem Luer-Lock-Anschluss und männlichem Luer-Anschluss ausgestattet.
Marke:  Cytiva 6794-2514
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11363315
  • 2745.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus pigmentfreiem Polypropylen
  • Membran aus Polyethersulfon (PES) zum Filtern von wässrigen Lösungen.
  • Geringe Proteinbindung
  • Geringes Rückhaltevolumen
<
Spezifikation
Spezifikation
PES
Steril
Für die Filtration wässriger Lösungen
Pigmentfreies Polypropylen
Männlicher Luer-Anschluss
1000/Packung
Bis zu 100 ml
0,45 μm
4,2 cm2
<0,1 ml
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
25 mm