Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
119.60 € - 670.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis |
---|---|
Bindungsvermögen | Hoch |
Material | Cellulosenitrat |
Porengröße | 0,2 μm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11305304
|
Cytiva
10401316 |
82 mm Durchm. | Scheibe | 50/Pckg. |
297.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15530093
|
Cytiva
10401403 |
140 x 140 mm | Blatt | 50/Pckg. |
670.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11345304
|
Cytiva
10401465 |
15 x 20cm | Sheet | 10/Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11395324
|
Cytiva
10402452 |
20 x 20cm | Sheet | 5/Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11905104
|
Cytiva
10402468 |
15cm x 3m | Roll | 1 Each |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11915104
|
Cytiva
10402495 |
20cm x 3m roll | Roll | 1 Each |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11938915
|
Cytiva
10401396 |
30cm x 3m | Roll | 1 Each |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
- Auch in runden Formaten erhältlich
Spezifikation
Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis | |
Hoch | |
Cellulosenitrat | |
0,2 μm |