missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran

100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität

Marke:  Cytiva 10402495

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11915104

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
  • Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
  • Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
  • Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
  • Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
  • Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
  • Auch in runden Formaten erhältlich

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

20 cm
20cm x 3m roll
Hoch
Rolle
0.2 μm
3 m
Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis
1 Each
Cellulosenitrat
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote