Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
Marke: Cytiva 10401465
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
- Auch in runden Formaten erhältlich
Spezifikation
15 cm | |
15 x 20cm | |
High | |
Sheet | |
0.2 μm |
20 cm | |
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection | |
10/Pk. | |
Nitrocellulose |