Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran
Nuclepore spurgeätzte hydrophile Membranen mit sehr definierter Porengrößen-Auschlussgrenze im Submikronbereich
63.62 € - 504.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen |
Typ | Nuclepore hydrophile Membran |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16675675
|
Cytiva
10418701 |
1 μm | 13 mm |
63.62 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16685675
|
Cytiva
10418704 |
1 μm | 19 mm |
69.74 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16605685
|
Cytiva
10418712 |
1 μm | 47 mm |
164.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16311426
|
Cytiva
10417506 |
8 μm | 25 mm |
92.01 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16321426
|
Cytiva
10417512 |
8 μm | 47 mm |
159.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16675665
|
Cytiva
10418401 |
10 μm | 13 mm |
92.38 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16685665
|
Cytiva
10418406 |
10 μm | 25 mm |
90.21 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16695665
|
Cytiva
10418412 |
10 μm | 47 mm |
164.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16615675
|
Cytiva
10418501 |
12 μm | 13 mm |
78.85 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16625675
|
Cytiva
10418506 |
12 μm | 25 mm |
87.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16635675
|
Cytiva
10418512 |
12 μm | 47 mm |
142.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16615685
|
Cytiva
10418718 |
1 μm | 90 mm |
181.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16635685
|
Cytiva
10418739 |
1 μm | 293 mm |
504.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16645665
|
Cytiva
10418301 |
3 μm | 13 mm |
63.62 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16645685
|
Cytiva
10418806 |
2 μm | 25 mm |
90.21 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16655685
|
Cytiva
10418812 |
2 μm | 47 mm |
160.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16655665
|
Cytiva
10418306 |
3 μm | 25 mm |
90.21 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16665665
|
Cytiva
10418312 |
3 μm | 47 mm |
179.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP zwecks Hydrophilie behandelt
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen verringert das Kontaminationsrisiko beim Filtrieren
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute thermische Stabilität
- Niedriger, konsistenter Aschegehalt
- Geringe Eigengewichte
- Glatte, flache Membranoberfläche zur guten Sichtbarkeit der Partikel
Anwendungen:
- Bioassays
- Zellbiologie
- Umweltanalytik
- Mikroskopie
- Zytologie
- Parasitologie
- Bestimmte Luft- und Ozeanographieanalysen
Spezifikation
Polycarbonat | |
Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen | |
Nuclepore hydrophile Membran |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran