Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran
Artikelnummer. 16645665
Click to view available options
Porengröße:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 16645665
Marke: Cytiva 10418301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nuclepore spurgeätzte hydrophile Membranen mit sehr definierter Porengrößen-Auschlussgrenze im Submikronbereich
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP zwecks Hydrophilie behandelt
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen verringert das Kontaminationsrisiko beim Filtrieren
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Stabilität
  • Niedriger, konsistenter Aschegehalt
  • Geringe Eigengewichte
  • Glatte, flache Membranoberfläche zur guten Sichtbarkeit der Partikel
Anwendungen:
  • Bioassays
  • Zellbiologie
  • Umweltanalytik
  • Mikroskopie
  • Zytologie
  • Parasitologie
  • Bestimmte Luft- und Ozeanographieanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Porengröße 3 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen
Menge 100/Packung
Typ Nuclepore hydrophile Membran
Durchmesser (metrisch) 13 mm