Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran
Click to view available options
Porengröße:
1 μm
2 μm
3 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Unit Size:
100 Stück
25 Stück
Description
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP zwecks Hydrophilie behandelt
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen verringert das Kontaminationsrisiko beim Filtrieren
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute thermische Stabilität
- Niedriger, konsistenter Aschegehalt
- Geringe Eigengewichte
- Glatte, flache Membranoberfläche zur guten Sichtbarkeit der Partikel
Anwendungen:
- Bioassays
- Zellbiologie
- Umweltanalytik
- Mikroskopie
- Zytologie
- Parasitologie
- Bestimmte Luft- und Ozeanographieanalysen
Specifications
Specifications
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 3 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Nuclepore hydrophile Membran |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |