Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Die Beschichtung mit einer undurchdringlichen Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten an die Arbeitsfläche gelangen. Whatman™ Benchkote™ saugfähiges Laborpapier kann mit Desinfektionsmittel gesättigt werden.
Marke:  Cytiva 2300-916
125.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11300674
  • 167.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten.Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt.Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Stark: Benchkote Oberflächenschutz ist im trockenen und nassen Zustand stark und zugfest
  • Einfache Handhabung: Glatte weiße Oberfläche kann mit Tinte oder Bleistift beschriftet werden und liegt flach auf
  • Sauber: Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel, um Tische bei Gegenwart von Pathogenen und anderen Bakterien zu schützen.
  • Wegwerfbar: Benchkote-Papier kann nach Gebrauch verbrannt werden
  • Sichere Verbrennung Die Polyethylen-Schicht wird bei der Verbrennung schnell verbraucht und schmilzt oder tropft nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
750 ml/m2
460 mm
570 mm
Geeignet für Sättigung mit Desinfektionsmittel
Polyethylen
18 in.
22.5 in.
460 x 570 mm
50 Blatt
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier > B x L: 460 mm x 570 mm; Blatt; 50 St.