Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Negativionen-Kalibrierlösung
Kalibrieren der LTQ-Massenspektrometer mit einer Mischung aus hochreinen ionisierbaren Molekülen, die für die Kalibrierung im Negativmodus entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ 88324
263.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11360360
  • 301.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce ESI Kalibrierlösung für den Negativ-Ionenmodus ist ein Gemisch aus hochgradig aufgereinigten ionisierbaren Molekülen und wurde für die Negativmodus-Kalibrierung von Massenspektrometern der Thermo Scientific™ LTQ Serie entwickelt.
Die Pierce ESI Kalibrierlösung für den Negativ-Ionenmodus ist eine gebrauchsfertige Zusammensetzung in flüssiger Form und ideal für die schnelle Durchführung der routinemäßigen Kalibrierung, die für beständig zuverlässige Leistung von Thermo Scientific Massenspektrometern erforderlich ist. Die ESI Kalibrierlösung für den Negativ-Ionenmodus wird in einer nach ISO 9001-zertifizierten Einrichtung hergestellt, und jede Charge wird strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die stabile Lösung wird in einer auslaufsicheren und hochreinen PTFE-Flasche bereitgestellt.
Leistungsmerkmale:
  • Starke Peaks – Mischung aus SDS, Natriumtaurocholat und Ultramark 1621 in einer Acetonitril-Methanol-Essigsäure-Lösung
  • Gebrauchsfertig – der Massenreferenzstandard wird in eine Spritze aufgezogen und in das Gerät injiziert
  • Hochgradig rein – für die Massenspektrometrie geeignete Reagenzien in einem auslaufsicheren Behälter
  • Stabil – kann bei Raumtemperatur länger als ein Jahr aufbewahrt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Pierce™
Peptide
Massenspektrometrie
10 mL
Kalibrierlösung
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Peptide
Kalibrierung
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAB407989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2025 Catalog Number
ChargennummerAC407406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog Number
ChargennummerAA407407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2025 Catalog Number
ChargennummerZJ407405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88324
ChargennummerZK403449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88324
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Negativionen-Kalibrierlösung > ESI Negativ-Ionen-Kalibrierungslösung