Learn More
Fisherbrand™ accuflex™ Elektrodenhalter
Für accumet™ Tischmessgeräte
Marke: Fisherbrand™ 01X321801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für accumet™ Tischmessgeräte
- Befestigung am Messgerätssockel mit beiliegendem Bügel
- Für eine Mikrokombinationselektrode und drei Standardelektroden
- Ermöglicht die Oben/Unten- und Rechts/Links-Positionierung von Elektroden
- Aus chemikalienbeständigem Kunststoff
Spezifikation
Tragarm und Bügel | |
pH | |
Elektrodentragarm-Halterung für Messgerät | |
Kunststoff |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accuflex™ Elektrodenhalter > Accuflex Elektroden-Haltearm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur