Learn More
Fisherbrand™ Wasserdichtes Thermometer, Angabe in °F/°C, Bereich: -50° bis +300 °C (-58° bis +572 °F)
Digitale, wasserfeste Thermometer im Taschenformat! Das wasserfeste Fisherbrand Thermometer mit stoßfestem Gehäuse hilft, die Sonde und das 10 ft. Kabel auch unter Wasser präzise zu betreiben. Ideal für feuchte Bereiche.
Marke: Fisherbrand™ 61018-88
59.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Rückführbarkeitszertifikat, 1.5 V-Silberoxidbatterie, Magnet, Saugnapf und Velcro™ Klettband. (Der Saugnapf dient zur Befestigung des Edelstahlfühlers.)
Beschreibung
- Leicht ablesbare 1/4 Zoll.H LCD-Ziffern können auf einen Blick abgelesen werden
- Das LCD-Display funktioniert in Umgebungen mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt
- Modelle mit Fahrenheit oder Celsius erhältlich.
Bestellinformation
Der Bereich beträgt -58 bis 572°F oder -50 bis 300°C mit einer Auflösung von 0.1° und einer Genauigkeit von ±1° C. Gehäuseabmessungen: 13/4x1 /2 Zoll. Sondenlänge: 5 Zoll
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
NIST | |
3.05 mm | |
Rückführbarkeitszertifikat, 1,5 V-Silberoxidbatterie, Magnet, Saugnapf und Velcro™ Klettband. (Der Saugnapf dient zur Befestigung des Edelstahlfühlers.) | |
4.5 in. | |
304.8 cm | |
ABS-Kunststoff | |
1.5 oz. | |
Wasserdichtes Thermometer | |
-58 °F | |
Yes | |
±1 °F | |
9 cm |
0,12 in. | |
Nasslabore, Waschplätze und praktisch alle Feldanwendungen | |
120 in. | |
19 cm | |
137.16 cm | |
0,1 ° | |
40 g | |
572 °F | |
-58 °F bis +572 °F | |
Silberoxid | |
Digital-LCD | |
Fahrenheit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30