Learn More
Fisherbrand™ Wasserdichter pH-Stift
Die pH-Messung ist mit dem Fisherbrand™ pH-Stift einfacher als je zuvor.Ein preisgünstiger Taschen-Tester für pH-Messungen unterwegs.
Marke:  Fisherbrand™ 16417270
73.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16417270
  • 111.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Tester sind akkurat und einfach in der Handhabung und eignen sich somit ideal für rasche pH-Messungen bei Hydrokulturen im Garten, Aquakulturen und einfachen Laborarbeiten sowie in der Landwirtschaft, in Schwimmbecken und für andere Anwendungen mit Wasser/Abwasser.
  • ±0,1 % Genauigkeit über den gesamten pH-Bereich
  • Automatische Puffererkennungs- und automatische Kalibrierungsfunktionen – schnelle und einfache Kalibrierungen auf Knopfdruck
  • Langlebiger Sensor – großes Volumen an Polymergel-Referenz verlängert die Lebensdauer des Sensors, während eine einzelne Kynar™ Referenzstelle Verstopfungen verhindert
  • Automatische Temperaturkompensation und bis zu drei Kalibrierpunkte für eine erweiterte Genauigkeit im gesamten pH-Bereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,1
0,0 bis 14,0
3,5-stelliger LCD-Monitor mit Signalgeber
16,3 x 4,5 x 3 cm
Automatischer Temperaturausgleich (ATC)
Automatisch
0,1
IP-67, wasserfest
90 g
4 x 1,5 V A76-Alkali-Mikrobatterien
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wasserdichter pH-Stift > Abmessungen:16,3 x 4,5 x 3 cm